Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇F₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16038807 Numéro CAS: 191478-99-6 |