4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Formule:
C₁₂H₁₅ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044735 Numéro CAS: 1683-49-4 |