2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃Cl₂FO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09835200 Numéro CAS: 154257-76-8 |