Imprimer
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC201143-10G PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-10GEA 0 EUR
APOSPC201143-10G APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056877
Numéro CAS: 147149-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III