Imprimer
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201138-100MG PC201138-250MG
APOSPC201138-100MGEA 275 EUR
APOSPC201138-100MG APOSPC201138-250MG
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
3-Bromo-5-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690573
Numéro CAS: 1416439-00-3