Imprimer
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201118-100MG PC201118-250MG
APOSPC201118-100MGEA 54.1 EUR
APOSPC201118-100MG APOSPC201118-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₂ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375186
Numéro CAS: 131797-35-8