Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201111-1G PC201111-250MG PC201111-5G
APOSPC201111-1GEA 30.7 EUR
APOSPC201111-1G APOSPC201111-250MG APOSPC201111-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870050
Numéro CAS: 128071-77-2