Imprimer
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 174 EUR
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193285
Numéro CAS: 1257853-72-7