Imprimer
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201096-100MG PC201096-1G PC201096-250MG
APOSPC201096-100MGEA 87 EUR
APOSPC201096-100MG APOSPC201096-1G APOSPC201096-250MG
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18258637
Numéro CAS: 1256821-83-6