Imprimer
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
PC201093-100MG PC201093-1G PC201093-250MG
APOSPC201093-100MGEA 249 EUR
APOSPC201093-100MG APOSPC201093-1G APOSPC201093-250MG
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21336690
Numéro CAS: 1252782-43-6