3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C5H4ClFN2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09260907 Numéro CAS: 1214330-79-6 |