Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201059-1G PC201059-5G PC201059-250MG
APOSPC201059-1GEA 106 EUR
APOSPC201059-1G APOSPC201059-5G APOSPC201059-250MG
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257616
Numéro CAS: 1211517-76-8