Imprimer
2-Bromo-5-fluoropyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201057-100MG PC201057-1G PC201057-250MG
APOSPC201057-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC201057-100MG APOSPC201057-1G APOSPC201057-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrazine 98%
2-Bromo-5-fluoropyrazine
Formule: C₄H₂BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702726
Numéro CAS: 1209459-10-8