Imprimer
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-azetidine hydrochloride
PC201042-1G PC201042-250MG PC201042-5G
APOSPC201042-1GEA 133 EUR
APOSPC201042-1G APOSPC201042-250MG APOSPC201042-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formule: C10H11ClF3NO
Poids moléculaire: 253.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664837
Numéro CAS: 1188374-88-0