Imprimer
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC201032-1G PC201032-250MG PC201032-5G
APOSPC201032-1GEA 50.9 EUR
APOSPC201032-1G APOSPC201032-250MG APOSPC201032-5G
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzène 97%
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686546
Numéro CAS: 1151767-58-6