Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 82.8 EUR
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₈F₃N
Poids moléculaire: 175.154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972928
Numéro CAS: 106877-29-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III