Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,4-Ditrifluoromethylaniline
PC2007-25G PC2007-5G
APOSPC2007-25GEA 0 EUR
APOSPC2007-25G APOSPC2007-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Point d'ébullition: 50 °C/0,4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236209
Numéro CAS: 367-71-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III