Imprimer
4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 21.9 EUR
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉FO₃
Point d'ébullition: 78…80 °C/0,05mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203990
Numéro CAS: 204707-42-6