Imprimer
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 113 EUR
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02295725
Numéro CAS: 2967-70-6