Imprimer
4-Chloro-6-fluoro-2-méthylquinoleine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200558-1G PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA 52.2 EUR
APOSPC200558-1G APOSPC200558-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-méthylquinoleine
4-Chloro-6-fluoro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272332
Numéro CAS: 18529-01-6