Imprimer
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 193 EUR
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂FNO₃
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09756447
Numéro CAS: 954230-39-8