Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 88.6 EUR
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261257
Numéro CAS: 651026-98-1