Imprimer
5-Fluoronicotinate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Fluoro-nicotinic acid methyl ester, Methyl 5-fluoro-3-pyridinecarboxylate
PC200409-25G PC200409-5G
APOSPC200409-25GEA 188 EUR
APOSPC200409-25G APOSPC200409-5G
5-Fluoronicotinate de méthyle
5-Fluoronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01692049
Numéro CAS: 455-70-9