Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Poids moléculaire: 205.57
Point d'ébullition: 100…105 °C/11mmHg
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190117
Numéro CAS: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III