Imprimer
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 611 EUR
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373654
Numéro CAS: 1379526-94-9