Imprimer
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200349-1G PC200349-500MG
APOSPC200349-1GEA 487 EUR
APOSPC200349-1G APOSPC200349-500MG
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₈F₆N₂O₂
Poids moléculaire: 338.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373660
Numéro CAS: 1379526-96-1