3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C8H4FNO Point d'ébullition: 205 °C Point de fusion: 82…84 °C Point éclair: 77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974123 Numéro CAS: 1003708-42-6 |