Imprimer
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 336 EUR
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₇F₃INO₂
Poids moléculaire: 345.06 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408815
Numéro CAS: 874814-76-3