Imprimer
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 248 EUR
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈FNO₅
Poids moléculaire: 229.17 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921594
Numéro CAS: 159768-50-0