Imprimer
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200319-1G PC200319-500MG
APOSPC200319-1GEA 270 EUR
APOSPC200319-1G APOSPC200319-500MG
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₀FN₃O₅
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373671
Numéro CAS: 1379526-99-4