Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200314-1G PC200314-500MG PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA 270 EUR
APOSPC200314-1G APOSPC200314-500MG APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333206
Numéro CAS: 91659-19-7