Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 724 EUR
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point de fusion: 105 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581664
Numéro CAS: 796090-27-2