Imprimer
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 724 EUR
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 211.57 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/0.9mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622807
Numéro CAS: 1228182-61-3