Imprimer
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC200301-1G PC200301-500MG
APOSPC200301-1GEA 982 EUR
APOSPC200301-1G APOSPC200301-500MG
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
Formule: C₈H₅F₆NO
Poids moléculaire: 245.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921614
Numéro CAS: 1353878-03-1