Imprimer
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 724 EUR
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₇F₆NO₂
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015230
Numéro CAS: 1280520-88-8