Imprimer
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200299-1G PC200299-500MG
APOSPC200299-1GEA 626 EUR
APOSPC200299-1G APOSPC200299-500MG
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₃F₃N₂O₃
Point de fusion: 303…304 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921578
Numéro CAS: 1353877-93-6