Imprimer
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 1070 EUR
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Poids moléculaire: 323.7 g/mol
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025894
Numéro CAS: 1147979-45-0