Imprimer
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 626 EUR
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08762128
Numéro CAS: 929418-48-4