Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200289-1G PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA 626 EUR
APOSPC200289-1G APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₆H₄F₃N₃
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12403326
Numéro CAS: 1049772-79-3