Imprimer
Ethyl 2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200286-1G PC200286-500MG
APOSPC200286-1GEA 471 EUR
APOSPC200286-1G APOSPC200286-500MG
Ethyl 2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193104
Numéro CAS: 1192263-87-8