Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 295 EUR
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₉H₄ClF₃N₂
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793683
Numéro CAS: 52353-35-2