Imprimer
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 519 EUR
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₁₀H₉F₃N₄
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16890144
Numéro CAS: 1242267-90-8