Imprimer
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200281-1G PC200281-500MG
APOSPC200281-1GEA 471 EUR
APOSPC200281-1G APOSPC200281-500MG
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Formule: C₁₄H₁₀ClFN₂O₂
Poids moléculaire: 292.7 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18904318
Numéro CAS: 1296225-23-4