4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇F₃N₂O₃S Point de fusion: 158…159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12827810 Numéro CAS: 1186404-89-6 |