Imprimer
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-6-cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200272-1G PC200272-500MG
APOSPC200272-1GEA 519 EUR
APOSPC200272-1G APOSPC200272-500MG
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₄
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16890143
Numéro CAS: 1242267-97-5