Imprimer
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 519 EUR
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Point d'ébullition: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525480
Numéro CAS: 888327-38-6