Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200259-1G PC200259-5G
APOSPC200259-1GEA 0 EUR
APOSPC200259-1G APOSPC200259-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09754046
Numéro CAS: 799557-86-1