Imprimer
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 519 EUR
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₄BrClF₃N
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827786
Numéro CAS: 1186404-58-9