Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 248 EUR
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Formule: C₉H₈ClF₃N₂O
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18266134
Numéro CAS: 1311798-09-0