Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200255-1G PC200255-500MG
APOSPC200255-1GEA 248 EUR
APOSPC200255-1G APOSPC200255-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13561836
Numéro CAS: 1219980-80-9